Learn More
Thermo Scientific™ EI1, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468151000
591.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
EI1 | |
6-Cyano-N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1-(pentan-3-yl)-1 H-indol-4-carboxamid | |
C23 H26 N4 O2 | |
Fest | |
95% |
1418308-27-6 | |
100 mg | |
390,48 | |
Reagenz |