Learn More
Lonza™ EGM™-Plus Endothelzellwachstum-Media-Plus BulletKit™
Click to view available options
:
Medium: 475 ml, FBS: 10.0 ml, Hydrocortison: 0.50 ml, L-Glutamin: 25.0 ml, EnGS: 1.0 ml, Ascorbinsäure: 0.5 ml, rhEGF: 0.5 ml, GA-1000: 0.5 ml, Heparin: 0.50 ml
Beschreibung
- Kultur-Kit mit Wachstumsmedium und Ergänzungsmitteln.
- Entwickelt zur Unterstützung des optimalen Wachstums von Endothelzellen der humanen Nabelschnur.
- Enthält Folgendes:
- 1 x EBM™ Plus Basalmedium (CC-5036), 475 ml
- 1X EGM™ Plus SingleQuots™ Supplement-Pack (CC-4542) mit folgenden Komponenten:
- 1 x Flasche FBS, 10.00 ml
- 1 x Fläschchen Hydrocortison, 0.50 ml
- 1 x Flasche L-Glutamin, 25.00 ml
- 1 x Fläschchen EnGS, 1.00 ml
- 1 x Fläschchen Ascorbinsäure, 0.50 ml
- 1 x Fläschchen rhEGF, 0.50 ml
- 1 x Fläschchen GA-1000, 0.50 ml
- 1 x Fläschchen Heparin, 0.50 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Endothelzellen |
| Produkttyp | Wachstumsmedium und Supplements |
| Menge | Medium: 475 ml, FBS: 10.0 ml, Hydrocortison: 0.50 ml, L-Glutamin: 25.0 ml, EnGS: 1.0 ml, Ascorbinsäure: 0.5 ml, rhEGF: 0.5 ml, GA-1000: 0.5 ml, Heparin: 0.50 ml |
| Inhalt und Lagerung | Basalmedium, fötales Kälberserum, Hydrocortison, L-Glutamin, EnGS, Ascorbinsäure, rhEGF, GA-1000, Heparin |