Learn More
Invitrogen™ EEF2K Recombinant Human Protein
EEF2K is a highly conserved serine/threoning kinase in the calmodulin signaling pathway.
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_037434 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Gen-Alias | EEF2K, eEF-2K |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10046532
|
Invitrogen™
PV4559 |
10μg |
634.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15458673
|
Invitrogen™
PR8535A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15418733
|
Invitrogen™
PV4560 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
EEF2K activity is increased in cancers, including breast cancer.
Spezifikation
NP_037434 | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
EEF2K, eEF-2K | |
Human | |
GST Tag |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
RUO - research use only | |
Alpha Kinase Family | |
Recombinant | |
E. coli |