Learn More
Edwards Zubehör für Edwards Drehschieber-Vakuumpumpe: Klemmring
Verschiedene Klemmringe aus hochtechnologischem Polymer für den Aufbau von Vakuumsystemen
Marke: Edwards C10514401
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klemmring: massiver Edelstahl
- Klemme aus Polymer: leicht, gepflegtes Erscheinungsbild
- Klemme aus Aluminium: robuster Pneurop-Standard
- Klemme aus Metall: geeignet für Dichtstellen aus Aluminium und Indium — breiter Temperaturbereich
- Klauenklemmen und Schrauben: umfangreiches, für eine Vielzahl von Anwendungen optimiertes Sortiment — hochfeste CF-Schrauben für UHV-Flansche
Spezifikation
Drehschiebervakuumpumpe | |
Edelstahl | |
Klemmringe |