Learn More
Edwards Fittings for BOC High Vacuum Pumps: Centering Ring
Click to view available options
Material:
Polymer
Typ:
NW16 Viton™ Zentrierring
NW25/25 Viton™ Zentrierring
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium-Zentrierringe aus Hightech-Polymer
- Das einzigartige Schlitzdesign verhindert Gasschübe.
- CX2-Polymer können bei Temperaturen bis 120 °C verwendet werden und vertragen die meisten gängigen Lösungsmittel.
- Ausgasungsrate des Materials beträgt 6.6 × 10-8mbar l s–1cm–2
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | BOC Hochvakuumpumpe |
| Material | Polymer |
| Größe | 3.9 x 8 mm |
| Typ | NW25/25 Viton™ Zentrierring |