Learn More
Edwards Zubehör von Edwards für BOC Hochvakuumpumpen: Blindflansch
Click to view available options
Typ:
Stutzen NW25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Aluminium
- Aluminium ist ideal für ein zuverlässiges, kostengünstiges Leistungsverhalten bis zu 10.–7mbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2/10 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2/5 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Zur Verwendung mit | BOC Hochvakuumpumpe |
| Material | Aluminium |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1.57 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40 mm |
| Typ | Stutzen NW25 |