Learn More
EDTA-Lösung, 0.1 M
Artikelnummer. 10214142
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10214142
Marke: Chem-Lab CL05.0506.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zur Verwendung in Elektrophorese- und Molekularbiologie-Anwendungen EDTA-Dinatriumsalzlösung, 0.1 M, Chem-Lab ist ein Chelator divalenter Kationen für die Verwendung in TH-Titrationen. Die Lösung enthält 37.224 g EDTA diNa · 2 H2O pro Liter Wasser (0.01 M). Sol A = 10 °FH/ml oder 5.6 °DH/ml.
EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein Chelator divalenter Kationen. Es hemmt Enzyme wie zum Beispiel Metalloproteasen, die für die Aktivität divalente Kationen erfordern. Es wird auch in vielen Enzympuffern und als Enzym-Inaktivator in hohen Konzentrationen verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.02 g/cm3
pH ± 9
Siedepunkt 100 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 l
Löslichkeitsinformationen löslich
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formelmasse 372.24 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l
Physikalische Form Flüssig