missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
EDTA-Lösung, 0.05 M Artikelnummer.: 10778654

EDTA-Lösung, 0.05 M

Artikelnummer. 10778654
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10778654

Marke: Chem Lab CL05.0505.1000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung in Elektrophorese- und Molekularbiologie-Anwendungen EDTA-Dinatriumsalzlösung, 0.05 M, Chem-Lab ist ein Chelator divalenter Kationen für die Verwendung in TH-Titrationen. Die Lösung enthält 18.612 g EDTA diNa · 2 H2O pro Liter Wasser (0.01 M).

EDTA-Dinatriumsalz-Dihydrat ist ein Chelator divalenter Kationen. Es hemmt Enzyme wie zum Beispiel Metalloproteasen, die für die Aktivität divalente Kationen erfordern. Es wird auch in vielen Enzympuffern und als Enzym-Inaktivator in hohen Konzentrationen verwendet.

Spezifikation

CAS 6381-92-6
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/cm3
pH 4 bis 5
Siedepunkt 100 °C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C10H18N2Na2O10
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Menge 1 l
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
Löslichkeitsinformationen löslich
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formelmasse 372.24 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 mol/l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
EDTA-Lösung, 0.05 M >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt