Learn More
EDTA, Dinatriumsalz, Dihydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598214 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
500 Gramm
Artikelnummer. 15598214
Marke: Avantor J.T.Baker 404000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für molekularbiologische Anwendungen
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA, Dinatriumsalz
Namenshinweis Dihydrat
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formelmasse 372.24
Güte UltraPure Bioreagenz
Physikalische Form Kristalle