Learn More
EDTA disodium salt dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10316220
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Laboratory Reagent
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Edetate disodium dihydrate , Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate , Kestranal™ 2 S 2 H2O , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate , Titriplex III , Kestranal™ 2 S dihydrate , Edetic acid disodium salt dihydrate , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 255°C
pH 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C)
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101.0%
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Menge 500 g
Unlösliche Stoffe max. 0.005%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: EDTA disodium salt dihydrate