Learn More
Eutech™ EcoTestr pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Eutech™ 01X460901
77.43 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Vom Marktführer der Tester kommt der EcoTestr pH 1 & pH 2 – eine neue Reihe von hochwertigen pH-Testern, die für problemlose pH-Messungen entwickelt wurden. Diese Tester sind akkurat und einfach in der Handhabung und eignen sich somit ideal für rasche pH-Messungen bei Hydrokulturen im Garten, Aquakulturen und einfachen Laborarbeiten sowie in der Landwirtschaft, in Schwimmbecken und für andere Anwendungen mit Wasser/Abwasser.
Merkmale:
- 0.0 bis 14.0 voller pH-Bereich:
- Auto-Kalibrierung & automatische Erkennung von Pufferlösungen
- Der wasserfeste IP67–Tester schwimmt auf dem Wasser und ermöglicht so eine einfache Entnahme
- Lange Lebensdauer des Sensors – kein Sensorwechsel erforderlich
- Durch das Akkufach mit Click-Lock benötigen Sie kein Werkzeug zum Austauschen des Akkus
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Sensorschutzkappe, die sich auch als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung nutzen lässt
Anwendungen
Aquarien & Aquakultur, Hydroponik, Schwimmbäder, Spas & Whirlpools, Laborarbeiten und Ausbildung, Abwasserbehandlung, Umweltüberwachung
Spezifikationen
- pH-Bereich: pH 0.0 bis 14.0
- Auflösung: pH 0.1
- Genauigkeit: ±0.1 pH
- pH-Kalibrierpunkte: 1 (Auto)
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Permanenter Speicher: Ja
- Haltefunktion: Ja
- Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- LCD-Display: 3 ½-stellig mit Anzeige
- Stromversorgung: 4 x 1.5 V 'A76'-Mikro-Alkalibatterien
- Schutzart: IP67 Wasserdicht
- Abmessungen/Gewicht: Karton: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm, 137 g
Spezifikation
Wasserfester EcoTestr pH 1Testr ohne ATC, 1-Punktkalibrierung | |
Für pH 1 | |
Automatisch | |
0,1 | |
IP67 | |
250 h |
± 0,1 | |
pH | |
0 bis 14 | |
1 | |
A76/LR44 Alkaline |