Learn More
LevGo™ 300 PK Spatulas 140 x 7 mm EcoSpatulas .
Zum Aufnehmen von Pulvern und weichen Feststoffen aus 15 und 1.5 ml-Röhrchen. LevGo™ Spatulas sind umweltfreundlich und biologisch abbaubar.
Marke: LevGo™ HS120008
55.03 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20250kg
Beschreibung
- Ideal für das Dosieren oder die Probensammlung von Pulvern oder weichen Feststoffen
- Bruchbeständig in flüssigem Stickstoff und beständig gegen verdünnte Säuren und Basen und kann mit heißen Flüssigkeiten verwendet werden
- Erfüllt FDA-Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Autoklavierbar
- Einweg
Spezifikation
Spatel/Schaufel | |
Autoklavierbar | |
300/Packung | |
140 mm | |
Löffel, gebördelt: 25 x 14 mm, Schaufel/Stocher: 30 x 3 mm |
Polypropylen | |
15 und 1,5 ml | |
140 x 7 mm | |
7 mm |