Learn More
SHIELD Scientific ecoSHIELD™ Eco Nitrile PF 250
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1500 Stück
Beschreibung
- Protective glove, laboratory glove
- Category III PPE glove (PPE Regulation (EU) 2016/425)
- Complex Design - For mortal and irreversible risks
- Class 1 MDR glove (Regulation (EU) 2017/745)
- Powder-free green/white nitrile glove
- twinSHIELD™ double-walled protection
- Ambidextrous
- 250 mm / 0.10 mm (ISO 21420:2020+A1:2022)
- Biological risk (ISO 374-5:2016 VIRUS)
- AQL 0.25 (ISO 374-2:2019 Level 3)
- Viral penetration test (ISO 16604:2004 Procedure B)
- Chemical risk (ISO 374-1:2016+A1:2018 - Type B JKPT)
- Waterproof and for low chemical protection
- Tested for chemical permeation (EN 16523-1:2015+A1:2018)
- Type I hypersensivity eliminated - Type IV hypersensivity reduced
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AQL 0.25 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | PPER (EU) 2016/425, ISO 21420:2020, EN455-2:2015, ISO 374-1:2016-A1:2018 |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Laboratory |
| AQL | 0.25 |
| Farbe | Green |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.