Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12901275
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
20 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12901275
Marke: Justrite™ 28717
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhöht die Effizienz und nutzt den Platz der vorhandenen Schränke. Das Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale ist ein leichtes und flaches Design für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten in kleinem Maßstab.
Aus 100 % recyceltem Polyethylen, diese umweltfreundlichen Auffangschalen können nicht rosten oder korrodieren. Der erhöhte Rippenboden sorgt für Steifigkeit und verhindert Auslaufen des Inhalts – perfekt für Ausgieß- und Abfüllanwendungen. Ausgelegt für Servicetemperaturen von –30 °F bis +120 °F (–34°C bis +49° C).
Spezifikation
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 20 gal.
Kapazität (metrisch) 76 L
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kleiner Auslaufschutz
Abmessungen (L x B x H) 584 x 1207 x 140 mm (23 x 47.5 x 5.5 in.)