Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Sammelstelle
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6 Fässer
8 Fässer
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
EcoPolyBlend™ Auffangwanne mit niedrigem Profil ist nur 5.5 Zoll (140 mm) hoch, für eine einfache Handhabung von Fässern. Diese aus recyceltem Polyethylen hergestellten Auffangwannnen sind nahezu unempfindlich gegenüber Chemikalien, einschließlich Säuren und korrosiven Stoffen. Die nahtlose Konstruktion verhindert Undichtigkeiten und ist daher ideal für das Abfüllen und Dispensieren von Fässern geeignet. Die sich selbst ausrichtenden Roste können nicht hochrutschen und sind für eine einfache Reinigung abnehmbar. Kombinieren Sie 2-, 4-, 6-, 8-Fassmodule, um Ihr eigenes maßgeschneidertes System zu erstellen. Verwenden Sie die optionalen Verbindungsklammern, um die Einheiten fest miteinander zu verbinden. Die Auffangwannen bleiben getrennt, und die Clips können zur einfachen Neupositionierung entfernt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Aufnahmevermögen | 6 Fässer |