Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
15.65 € - 26.50 €
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Material Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad)
Autoklavierbar Not Autoclavable
Ausführung unten Flach
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11312184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36933-0021
63 ml 12.9 x 4.4 x 2.7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ Zoll
15.65 €
12 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11322184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36933-0022
83 ml 14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ Zoll)
17.50 €
12 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11332184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36933-0023
125 ml 15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ Zoll) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11342184
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F36933-0024
250 ml 18.9 x 6.8 x 4.1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ Zoll)
26.50 €
12 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
  • Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Not Autoclavable
Ja
Einteilig
FDA
12/Pk.
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad)
Flach
Unsteril
Weiß
Präzise Messungen für trockene oder flüssige Messungen