Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Artikelnummer. p-8007714 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11785134
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Menge 10/Pckg.