Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
Marke: Fisherbrand™ 001.2950
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
8 mm | |
10/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
50 mm | |
PTFE Rührerstäbe Plain Economy |