Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Descripción
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Autoklavierbar
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklavierbar | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3125 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,625 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido