Learn More
Fisherbrand™ Einfacher, kostengünstiger PTFE-Rührstab
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Beskrivelse
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Der einfache, kostengünstige PTFE-Magnetrührstab arbeitet unter einer Vielzahl von Bedingungen, niedrige Preise von Herstellern mit hohem Produktionsvolumen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Autoklavierbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3125 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,625 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion