Learn More
Fisherbrand™ Mechanischer Zähler als Tischgerät
Durch Drücken der Tasten in der entsprechenden Blutkörperchen-Kategorie lassen sich die Zählungen verfolgen. Fisherbrand™ Mechanische Tischzählgeräte sind eine wirtschaftliche Lösung für die Zählung von Blutzellen, Bakterienkolonien und anderen Arten der wiederholten Zählung.
Marke: Fisherbrand™ HS5360A
Beschreibung
- Jede Taste zeichnet bis zu 999 Klicks auf
- Das Gesamtfenster zeigt die Gesamtzahl der Klicks auf allen anderen Tasten
- Ein Tonsignal erklingt, wenn die Gesamtzahl der Blutkörperchen 100 Klicks erreicht
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total,
- Maße 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono. und Total,
- Maße 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Spezifikation
Economy Zähler als Tischgerät | |
6-Tasten-Zähler | |
Je 1 | |
56 mm | |
250 mm | |
76 mm |
Mechanical | |
HS5360A | |
2.2 in. | |
9.8 in. | |
3 in. | |
Kennzeichnungen: Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly. und Total |