Learn More
Cole Parmer™ Kostengünstiger Zylinder aus Polypropylen, mit Skala
Artikelnummer. p-7161079 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15777968
Marke: Cole Parmer™ 0613770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinder aus Polypropylen (PP) sorgen für eine sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die ISO-Norm 6706.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme zur Messung von Endvolumen.
  • Gegossene Graduierungen für Strapazierfähigkeit.
  • Die Konstruktion aus Polypropylen sorgt für sehr gute chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität ISO 6706
Kalibrierung für Inhalt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Base Type Hexagonal
Typ Messzylinder