Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Himmelblau
Weiß
Beschreibung
- Leicht und atmungsaktiv
- Ohne Kragen mit elastischen Bündchen
- Rückenverschluss mit Schnürbändern an Bund und Kragen
- Von Mitarbeitern im Gesundheitswesen und Besuchern über der Kleidung zu tragen
- Schützt Patienten vor dem Risiko einer externen Infektion
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zahnmedizinisch, medizinisch |
Geschlecht | Unisex |
Anzahl Taschen | Keine |
Produkttyp | Isolation Gown |
Material | Polypropylen |
Farbe | Himmelblau |
Verschlusstyp | Rückenbänder |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur