Learn More
Sharpsguard™ Eco Anatomical Waste Container
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,6 l
10,91 l
21,01 l
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco anatomisch ist für die sichere Entsorgung von anatomischen und anderen potenziell infektiösen Abfällen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 21,01 l |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 324 mm |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 343 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von anatomischem und potenziell infektiösem Abfall |