Learn More
Sharpsguard™ Eco 5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco 5 containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
17.00 € - 17.55 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3,98 l |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 176 mm |
Höhe (metrisch) | 285 mm |
Gewicht (metrisch) | 338 g |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17744844
|
Sharpsguard™
DD471OLR |
Orange |
17.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17754844
|
Sharpsguard™
DD471YLR |
Gelb |
17.55 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 5 is an ideal general-purpose sharps container, it provides maximum capacity in the minimum working space.
- This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
- It is designed to fit safely and securely on our POUDS™ bracket range.
- This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
3,98 l | |
176 mm | |
285 mm | |
338 g |