Learn More
Sharpsguard™ Eco 22 Waste Container
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco cyto 22 ist ideal für OP-Säle, Labors und Schleusenräume mit großen Mengen gefährlicher Abfälle. Die große Öffnung ermöglicht eine wirtschaftliche und bequeme Entsorgung großer Objekte.
- Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere mobilen POUDS-Halter™ und die Klemmenreihe passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 17,86 l |
| Außendurchmesser (metrisch) | 327 mm |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 343 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 943 g |