Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7226448
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17764844
Marke: Sharpsguard™ DD472OLR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
  • Sharpsguard™ eco 2,5 ist ein idealer Allzweck-Sammelbehälter für scharfe Gegenstände, der maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf bietet.
  • Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
  • Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere POUDS™ Tabletts passt.
  • Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2,21 l
Außendurchmesser (metrisch) 176 mm
Farbe Orange
Höhe (metrisch) 166 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 232 g