Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco 2,5 ist ein idealer Allzweck-Sammelbehälter für scharfe Gegenstände, der maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf bietet.
- Dieser Behälter wird separat mit Sockel und Deckel geliefert. Einzelheiten zum Verriegeln des Behälters und zum Schutz der Benutzer und Inhalte finden Sie auf dem Etikett.
- Er ist so konzipiert, dass er sicher in unsere POUDS™ Tabletts passt.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2,21 l |
| Außendurchmesser (metrisch) | 176 mm |
| Farbe | Gelb |
| Höhe (metrisch) | 166 mm |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 232 g |