Learn More
Sharpsguard™ Eco 0.5 Abfallbehälter
Die neuen Sharpsguard™ eco Behälter in Gelb aus mindestens 40 % recyceltem Kunststoff werden zur Entsorgung von scharfen Gegenständen verwendet, die mit Medikamenten kontaminiert sind, jedoch nicht zytotoxisch
Marke: Sharpsguard™ DD442YLR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.28000kg
Beschreibung
- Sharpsguard™ eco Gelb 0.5 mit Öffnung ist ideal für Mitarbeiter im kommunalen Gesundheitswesen und kann einfach in einer Tasche oder einem Handschuhfach transportiert werden.
- Dieser Behälter wird mit montiertem Deckel geliefert.
- Abgesehen von einem Farbunterschied und einem zusätzlichen „R“ am Ende des Produktcodes gibt es keinen Unterschied zu dem sicheren und anwenderfreundlichen Sortiment, das Sie kennen und dem Sie vertrauen.
- Dieser Behälter ist für die Entsorgung durch Verbrennung oder ein anderes zugelassenes Verfahren bestimmt und ist für den Versand von Abfällen bestimmt, die nach EWC-Codes kategorisiert sind: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Spezifikation
0,4 l | |
79 x 45 x 206 mm | |
Je 1 |
Gelb | |
26 x 30 mm | |
88 g |