Learn More
BTX™ Nur ECM™ 830 Generator
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Merkmale:
- Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Impulslänge und Impulsintervall
- Voreingestellte Protokolle für gängige Säugetierzellen- und Gewebetypen
- Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
- Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
- Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Mehrfach-Impuls-Funktionen für bis zu 99 sequenzielle Impulse pro Probe
- Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 automatischer Elektroporationsplatten-Handler, BTX In-vivo-Spezialelektroden |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporator |
| Spannung | 5 bis 3000 V |
| Spannungsbereich (HV-Modus) | Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten) |
| Spannungsbereich (LV-Modus) | Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten) |
| Beschreibung | Nur ECM 830 Generator |
| Display | Farb-Touchscreen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.