Learn More
BTX™ ECM™ 830 Elektroporationssystem mit Sicherheitsständer
BTX ECM™ 830 Square Wave Electroporator ist ideal für die Transfektion von Säugetierzellen und -geweben
Marke: BTX™ 450661
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Merkmale:
- Breite und genaue Einstellungen für Spannung, Impulslänge und Impulsintervall
- Voreingestellte Protokolle für gängige Säugetierzellen- und Gewebetypen
- Unbegrenzte Möglichkeit zum Hinzufügen und Ändern benutzerdefinierter Protokolle
- Datenprotokolle der abgegebenen Impulse und der Probenresistenz für QK und Fehlersuche
- Einfach zu bedienende 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Mehrfach-Impuls-Funktionen für bis zu 99 sequenzielle Impulse pro Probe
- Erhältlich als System mit hohem Durchsatz für bis zu 96 Proben auf einmal
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahr
Spezifikation
Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen | |
50/60 Hz | |
Elektroporator | |
Von 505 bis 3000 V (in 5 V-Schritten) | |
Farb-Touchscreen | |
13 in. | |
8,5 in. | |
21,6 cm | |
40 bis 104 °F | |
10 ms bis 999 ms | |
Max. 80 % bei Betrieb bei 25 °C | |
16 lb. | |
11,25 in. | |
100 bis 240 V AC | |
85 μF | |
Bananenkabel | |
Touchscreen-Display, Fußschalter | |
Ja |
Küvetten-Sicherheitshaube, Küvetten-Sicherheitsständer, HT-100 Elektroporationsplatten-Handler mit hohem Durchsatz, HT-200 automatischer Elektroporationsplatten-Handler, BTX In-vivo-Spezialelektroden | |
BTX-Elektroporation | |
5 bis 3000 V | |
Von 5 bis 500 V (in 1 V-Schritten) | |
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE | |
33 cm | |
Positiv und Negativ | |
Generator, Ständer, Küvetten mit Gestell | |
1 bis 99 Impulse/Probe | |
4 bis 40 °C | |
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend) | |
7,3 kg | |
28,6 cm | |
Unsteril | |
3775 μF | |
< 7 Sekunden (LV), < 4 s (HV) | |
Rechteckwelle |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
BTX ECM 830 datasheet
DateigrößeVersion: 898.3 kB
BTX ECM 830 user manual
DateigrößeVersion: 5.9 MB
BTX ECM 830 quick start guide
DateigrößeVersion: 512.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BTX™ ECM™ 830 Elektroporationssystem mit Sicherheitsständer > Generator, Ständer, Küvetten mit Gestell
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur