Learn More
Bellingham + Stanley™ Digitales Handrefraktometer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8008958
Click to view available options
Scale Range:
0 bis 15 Brix
0 bis 30 Brix
0 bis 50 % Brix
0 to 50 Brix
28 to 65 Brix
45 bis 80 % Brix
45 to 80 Brix
72 to 95 Brix
Schritten:
0,1
0,2
0.2
0.5
Skalentyp:
Brechungsindex
Brix
Low Volume Brix
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12303519
Marke: Bellingham + Stanley™ 4501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt mit den besten Materialien und optischen Komponenten nach den höchsten Spezifikationen. Bellingham + Stanley™ Eclipse Handrefraktometer ist ein kostengünstiges, tragbares Gerät zur Bestimmung des Brechungsindex von Flüssigkeiten oder der Konzentration von Lösungen vor Ort.
Die professionellen Eclipse Refraktometer sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. So sind auch spezielle Brix-Modelle mit geringem Messvolumen verfügbar, um die Messung von Proben mit weniger als 1 μl zu erleichtern, die von Botanikern und Zoologen zur Messung von Nektar verwendet werden. Alle Geräte werden mit weicher Tragetasche und Gebrauchsanweisung geliefert.
Diese zuverlässigen und robusten Refraktometer sind durch IP65-Bauweise gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet, sodass sie auch unter härtesten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Das große Gehäuse und der Gummigriff ermölgichen eine einfache und komfortable Bedienung des Geräts. Die besonderen Merkmale ermöglichen einfache und zuverlässige Messungen:
  • Einfache Nullpunkteinstellung mit Verriegelung
  • Schattierte Anzeige mit hellem Display für maximale Unterscheidung
  • Hohe Präzision, gute Ablesbarkeit
  • Leicht zu reinigender Prisma
  • Einzigartige Proben-‘Tropfzuführung’
  • Niedriges Gewicht
  • Wegrollschutz
  • Aufsteckbare Prismenklappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Professionelles, tragbares optisches Refraktometer Eclipse
Scale Range 0 bis 15 Brix
Schritten 0,1
Skalentyp Brix
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vor-Ort-Bestimmung des Brechungsindex (Refractive Index, RI) von Flüssigkeiten oder Lösungskonzentrationen
Enthält Weiche Transporttasche
IP-Schutzart IP65