Learn More
Bellingham Stanley™ Eclipse Professional Grade Optical Hand-Held AntiFreeze Refractometer
Marke: Bellingham Stanley™ 45-44
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Eclipse Professional Grade Optical Hand Held Refractometer | |
0°C to -40°C Antifreeze Protection, 1.1 to 1.35 Battery Acid Specific Gravity | |
‘On the spot’ determination of Refractive Index (RI) of liquids or the concentration of solutions | |
IP65 |