Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen
Für gängige Macro-Pipetten
Marke: Labcon 1028-740-000-9
184.30 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Für gängige Macro-Pipetten
- 1-5 ml
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1 bis 5 ml | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
144,3 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Rack | |
49/Regal; 6 Regale/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
5,68 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Makro | |
49 Stück/Gestell | |
Macropipette | |
Eclipse™ |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon Eclipse™ Macro 5 ml Pipettenspitzen > 49/Gestell; 6 Gestelle/Karton; nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur