Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon 1042-960-006-9
41.01 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16621913
  • 61.35 € / 576 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
  • Passend für die gängigsten 1250-μl-Pipeten
  • Mit 2,03 mm breiter Öffnung für viskose Proben
  • Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
1250 μl
Unsteril
Violett
3,50 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
96 Spitzen/Gestell, 6 Gestelle/Packung, 8 Packungen/Karton
RT
Universelle Passform
Eclipse™ FlexTop™
Ungefiltert
Natural
Autoklavierbar
88,9 mm
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen)
Weite Öffnung
96 Spitzen/Gestell
Ja
Nein
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI