Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 1250 μL Wide Orifice Pipette Tips
Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon 1042-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Eclipse™ FlexTop™ längere Ausführung
- Passend für die gängigsten 1250-μl-Pipeten
- Mit 2,03 mm breiter Öffnung für viskose Proben
- Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
1250 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
88,9 mm | |
Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) | |
Weite Öffnung | |
1000 Spitzen/Beutel | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Natural | |
3,50 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
1000 Spitzen/Beutel; 10 Beutel/Karton | |
RT | |
Universelle Passform, 1250 µl-Pipette | |
Eclipse™ |