Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl gelbe Pipettenspitzen mit schräger Spitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194045
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Stapelgestell
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
30000 Stück
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 16663882
Marke: Labcon™ 10301650009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen passen auf die gängigsten 200 μl-Pipettiergeräte.
  • Schräge Spitze
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liquid Handling
Sterilisationsmethode E-Strahl
Format Im Beutel
Spitzenform Abgeschrägt
Menge 1 Spitze/Beutel, 200 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie Eclipse
Material Polypropylenharz