Learn More
Labcon Eclipse™ 10-μl-Pipettenspitzen mit Graduierung und UltraFine™ Spitze
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Gestell
Im Beutel
Mini-Nachfüllpackung
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
1000 Stück
1152 Stück
1248 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Graduiert bei 2 μl und 10 μl
- Mit UltraFine™ Spitze
- Passend für die gängigsten 10 μl-Pipettierer
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,23 in. |
| Länge (metrisch) | 31,4 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von ATP, RNase, DNase und Endotoxin (nicht-pyrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |