Learn More
Cytiva ECL Select Western-Blot-Nachweisreagenz
Hochintensive Signalausgabe für den Nachweis von mittleren bis sehr niedrigen Proteinwerten Cytiva Select Western Blotting ECL-Detektionsreagenz ist ein hochempfindliches Reagenz für die chemolumineszente Western Blotting-Detektion. Enthält Luminol- und Peroxid-Lösungen, ausreichend für eine Membran von 1000 cm2 .
Marke: Cytiva RPN2235SK
32.33 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch die hohe Signalintensität eignet sich ECL Select für die anspruchsvollsten Western Blotting-Anwendungen und ermöglicht den Nachweis von winzigen Proteinmengen. Die langlebigen Signale ermöglichen mehrere Aufnahmen und ein anwenderfreundliches Zeitfenster zwischen Experiment und Analyse. Die Signale können mit CCD-Kamera oder Röntgenfilm erfasst werden.
- Gesteigerte Empfindlichkeit: Erzeugt Signale sehr hoher Intensität
- Quantitative Messungen: Linearer Dynamikbereich ermöglicht die Quantifizierung von Proteinen mittlerer bis sehr geringer Mengen
- Funktioniert mit einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen, wodurch die Notwendigkeit einer langwierigen Optimierung reduziert wird
- Optimiert für die Bildgebung mit ImageQuant LAS 4000 und kompatibel mit Amersham™ Hyperfilm
- Kompatibel mit Rainbow™ Molekülmasse-Markern und ECL DualVue Western-Blotting-Markern
- Optimiert für die Verwendung mit Amersham Hybond-P (PVDF) Membranen und kompatibel mit Hybond ECL (Nitrocellulose) Membranen
Spezifikation
Western Blotting-Nachweiskit | |
50 ml Luminol, 50 ml Peroxid | |
Western Blotting-Nachweis von mittleren bis sehr niedrigen Proteinkonzentrationen |
Sicherheit und Handhabung
- ECL Select
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: imidazole, trometamol, ethanediol
- UNKNOWN ACUTE-4 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 4% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.