Learn More
Cole-Parmer™ ECHOTHERM HOT PLATE,PROGRAMMABLE ALU,6'X6',230V
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ 51808-97
1611.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15124752
  • 1920.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Programmierbare Heizplatte aus Aluminium
  • Jedes Programm ist bis zu 98 Mal automatisch wiederholbar 
  • Mehrere Temperaturen, Temperaturanstiegsraten und zeitgesteuerte Ereignisse können gespeichert werden
  • Mit RS232-Schnittstelle zur Steuerung oder zur Erfassung von Daten über einen Computer
  • Speicherung von bis zu 10 Programmen für sofortiges Abrufen und Verwenden
  • Das Platin-Widerstandsthermometer misst mit ±1 % Genauigkeit
  • Mit Temperaturfühler und 1.8 m langem abnehmbaren Netzkabel mit Stecker
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
230 V
6 x 6 in.
254 mm
10 in.
105 mm
181 mm
/230 V, 400 W, 50 bis 6 Hz
Quadratisch
Aluminium
0 °C bis 400 °C
4,5 in.
7,5 in.
25,4 cm
400 W
6 ft. langes abnehmbares Kabel mit Stecker, Temperatursonde
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ECHOTHERM HOT PLATE,PROGRAMMABLE ALU,6'X6',230V > Abmessungen (T x B x H): 254 x 181 x 105 mm