Learn More
Macherey-Nagel™ EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: HIC, polare Selektivität, sterische Selektivität
Brand: Macherey-Nagel™ 720752.40
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Silika-Basis | |
4 mm | |
200 mm | |
5 μm | |
Permethyliertes γ-Cyclodextrin | |
Chirale Trennung | |
EC-Analysesäule |
Analysesäule | |
Für HPLC-Enantiomertrennung | |
Ch3OH – 0,1 % TEAA pH 4 (55:45) | |
100 Å | |
Silika | |
Chirale Trennung |