Learn More
Gibco™ EBSS, kein Calcium, kein Magnesium, kein Phenolrot
EBSS, kein Calcium, kein Magnesium, kein Phenolrot
Marke: Gibco™ 14155048
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Präparation von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält Gibco™ EBSS kein Calcium und Magnesium.Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ EBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ EBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14155-063). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
1 X | |
Earle's Balanced Salt Solution | |
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Phenolrot | |
7,0 bis 8,1 | |
Für In-vitro-Diagnostik |
Earle's Balanced Salzlösung, 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, pH 7,0 bis 8,1, Haltbarkeit 36 Monate, Osmolalität 270 bis 310 mOsm/kg, mit Glukose, Natriumhydrogencarbonat, für Säugetierzellkulturanwendungen | |
Flüssig | |
Glukose, Natriumhydrogencarbonat | |
Säugetierzellkultur | |
500 ml |