Learn More
Gibco™ EBSS, Calcium, Magnesium, Phenolrot
GREENER_CHOICE
EBSS, Calcium, Magnesium, Phenolrot
Marke:  Gibco™ 24010043
Artikelnummer. 11540616
  • 25.57 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Präparation von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet.
Verwendungszweck des Produkts
Für die In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Die Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
CGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ EBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur.
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum.
1 X
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Phenolrot, Glukose, Natriumhydrogencarbonat, Calcium, Magnesium
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
7 bis 7,4
500 mL
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Ohne Natriumpyruvat
270 bis 310 mOsm/kg
Gibco™
Raumtemperatur