Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Artikelnummer. 10704402
Change view
Click to view available options
Alarmtypen:
Blinkendes LCD-Segment
LED-Anzeige
Kanäle:
1
2
Datenspeicher:
40.000 Messwerte
IP-Schutzart:
IP 52
IP67.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Alarmtypen Kanäle Datenspeicher IP-Schutzart unitSize
10704402 LED-Anzeige 1 40.000 Messwerte IP67. 1 Stück
10272640 LED-Anzeige 2 40.000 Messwerte IP 52 1 Stück
10493150 Blinkendes LCD-Segment 1 40.000 Messwerte IP67. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10704402
Marke: Ebro Electronic™ 16010042A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Datalogger
Displaytyp LED
Datenspeicher 40.000 Messwerte
Kalibrierung Kalibriert
Alarmtypen LED-Anzeige
Software Type Universelle Software
Akkutyp Lithium
Akkulaufzeit 24 Monate
Kanäle 1
Schnittstelle USB
IP-Schutzart IP67.
Modell EBI 20-T1
Arten von Sensoren NTC
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Zeitgenauigkeit 1 min bis 24 h
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Temperaturauflösung 0.5 ° °C
Temperaturbereich (metrisch) -30°bis +60 °C
Betriebstemperatur (metrisch) -30°bis +60 °C
Länge (metrisch) 69 mm