Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
Marke: Ebro Electronic™ 1601-0043A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.Spezifikation
EBI 20-TE Temperaturlogger mit externer Sonde | |
40.000 Messwerte | |
Flashing LCD Segment | |
>24 Monate | |
Werkskalibrierschein | |
EBI 20-TE1 | |
Zuverlässige Temperaturaufzeichnung, Messung der Kerntemperatur, Jahresspeicher, Transport, Lagerungsüberwachung, Kühl- und Tiefkühlräume, Kühlvitrinen | |
0,1 °C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |
LCD | |
Kalibriert | |
Lithium | |
1 | |
IP67. | |
NTC | |
±0.5 bei –20 bis 40 °C | |
-30°bis +60 °C | |
69 mm |