Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eatons Reagenz, P2O5 ca. 7.5 % w/w
Artikelnummer. 11378346
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Eaton's Reagent is used in the synthesis fluorine-based hole-transporting material, mono and bis-chalcone derivatives via Claisen-Schmidt condensation reaction between arylaldehydes and ketones and 4-hydroxycoumarins and 4-hydroxy-2-quinolinones derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39394-84-8
Summenformel CH4O8P2S
Molekulargewicht (g/mol) 238.043
MDL-Nummer MFCD00070545
InChI-Schlüssel JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eaton's reagent, phosphorus pentoxide methanesulfonic acid, diphosphooxidane; methanesulfonic acid, eaton's, eaton'sreagent, eaton inverted exclamation markas reagent, eaton's reagent, p2o5 ca w/w, phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
PubChem CID 16149098
SMILES CS(=O)(=O)O.O=P(=O)OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eaton's Reagent
Namenshinweis P2O5
Hinweise zum Prozentgehalt ≈7.5 % Wasser-in-Wasser
Strukturformel P2O5
UN-Nummer UN3265
Dichte 1.515
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 141.95
Brechungsindex 1.435
Menge 500 mL
Flammpunkt >110°C (230°F)
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eaton's Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulfonic acid, Phosphorus oxide