Learn More
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps, Sustain™ Series
The Thermo Scientific EasyStrip Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps, Sustain Series, is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR assays.
Marke:  Thermo Scientific™ AB2005SS
Artikelnummer. 30179694
  • 294.00 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Certified DNase-, RNase-, Human DNA-, and PCR Inhibitor-free
250 Strips
Optical (Attached)
Yes
Farblos
Polypropylen
Autoklavierbar
Less waste, renewable material
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427487 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/04/2025 Catalog NumberAB2005SS
Name des Produkts
Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus Tube Strip with Attached Ultra Clear Caps, Sustain™ Series > 250 strips