Learn More
Greiner Bio-One EASYstrainer Cell Strainer, Small, for 1.5 to 15 mL Tubes
For fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates
Marke: Greiner Bio-One 542140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kleiner Durchmesser
- Einzeln verpackt
- Für Röhrchen von 1,5 bis 15 ml Volumen
- Griff- und Manteloberfläche für verbesserte aseptische Handhabung
- Belüftungsschlitz für schnelle Filtration verhindert ein Überlaufen der Flüssigkeit
- Stapelbar für sequenzielle Filtration in einem Schritt
- Invertierbares Oberteil zur Rückgewinnung von aufgefangenen Zellen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Grün | |
Steril | |
40 μm |
Zellenfilter | |
Röhrchen, 1,5 bis 15 ml |