Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human PE Positive Selection Kit II
Artikelnummer. 17117731
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
5 x 109 Zellen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17117731
Marke: STEMCELL Technologies 17664
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Immunomagnetic positive selection of human cells labeled with PE-conjugated antibodies
  • The EasySep™ Human PE Positive Selection Kit II is designed to isolate cells that are labeled with PE (phycoerythrin)-conjugated antibodies by positive selection
  • Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing PE and dextran-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
  • This product replaces the EasySep™ Human PE Positive Selection Kit (Catalog #18551)
Spezifikation
Zelltyp B Cells, Dendritic Cells, Granulocytes and Subsets, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Macrophages, Marrow Stromal Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Mononuclear Cells, Myeloid Cells, NK Cells, Other, Plasma, T Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.