Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human Naïve Pan T Cell Isolation Kit
Artikelnummer. 17127831
Encompass
Click to view available options
Menge:
1 x 109 Zellen
Artikelnummer. 17127831
Marke: STEMCELL Technologies 17961
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Immunomagnetic isolation of untouched human naïve pan T cells
  • The EasySep™ Human Naïve Pan T Cell Isolation Kit is designed to isolate naïve pan T cells from fresh or previously frozen human peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Spezifikation
Zelltyp T Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 1 x 109 Zellen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.